Wichtige Dokumente
375098
6-Chlorchinolin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
126-127 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChIKey
GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)