Merck
374547
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-propionsäure
96%
Größe auswählen
10 ML
€ 190,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 190,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
Beilstein:
1743053
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Methoxypropionic acid is an alkoxy acid. The base-catalyzed methanolysis of 1-nitroso-5,6-dihydrouracil, potent liver carcinogen, is reported to yield 3-methoxypropionic acid.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 74(5), 1105-1110 (1985-05-01)
Base-catalyzed hydrolysis of the potent liver carcinogen 1-nitroso-5,6-dihydrouracil [(NDHU) CAS: 16813-36-8] afforded 3-hydroxypropionic acid and acrylic acid in 72 and 6% yield, respectively. The base-catalyzed methanolysis of NDHU gave quantitative yields of 3-methoxypropionic acid and methyl carbamate. These results indicate