Wichtige Dokumente
374520
Trichlormethylphosphonsäure-diethylester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
130-131 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H10Cl3O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?