Wichtige Dokumente
374156
3-Cyanpropyltriethoxysilan
98%
Synonym(e):
4-Triethoxysilyl-butyronitril
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-8-7-9-11/h4-8,10H2,1-3H3
InChIKey
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?