Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
bp
130 °C/45 mmHg (lit.)
density
1.298 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl, bromo
SMILES string
CO[Si](CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C6H15BrO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
GLISZRPOUBOZDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥97.0% | description 95% |
| assay ≥97.0% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.298 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 130 °C/45 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form - |
| functional group silyl, bromo | functional group silyl, chloro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?