Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,10 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO2)3Y · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.04 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
245-612-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.9% metals basis
form
powder
reaction suitability
core: yttrium, reagent type: inorganic catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Y](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Y/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
JRKVGRAQLBXGQB-UHFFFAOYSA-K
Application
- Optical study of Yttrium oxide doped with zinc prepared by simple methods: The research investigates the optical properties of yttrium oxide doped with zinc, using yttrium acetate hydrate in the synthesis process. (Bhavani, Ganesan, 2015).
- Thermal decomposition of yttrium propionate: film and powder: This paper details the thermal decomposition behavior of yttrium propionate, a compound related to yttrium acetate, providing insights into decomposition mechanisms and thermal stability. (Rasi et al., 2018).
- In Situ Ternary Adduct Formation of Yttrium Polyaminocarboxylates Leads to Small Molecule Capture and Activation: This research investigates the formation of ternary adducts with yttrium complexes, using acetate and other ligands, demonstrating potential applications in small molecule activation. (Tickner et al., 2022).
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 99.9% metals basis | description 99.99% trace rare earth metals basis |
| assay 99.9% metals basis | assay 99.99% trace rare earth metals basis |
| form powder | form powder |
| reaction suitability core: yttrium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: yttrium |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?