Merck
367664
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure-(1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylester)
99%
Synonym(e):
HFiPMA
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
0.71 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.331 (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
InChIKey
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.