Fortfahren mit
474355
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluordodecylacrylat
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)9CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
241-732-2
MDL number:
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
bp
122 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-53 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
InChI key
FIAHOPQKBBASOY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
292818380547N26601
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
48-53 °C (lit.)
mp
-
mp
7-8 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
bp
122 °C/4 mmHg (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
bp
260 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)