Merck
365807
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-(trifluormethyl)-phenol
96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
96%
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
Dichte
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChIKey
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)