Merck
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chlor-1-propanol
97%
Synonym(e):
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
Größe auswählen
250 MG
€ 129,00
1 G
€ 394,00
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 129,00
1 G
€ 394,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Cl)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]19/D +17.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)