Fortfahren mit
644153
N-Methyl-N-methoxytrifluoracetamid
98%
Synonym(e):
N-Methoxy-N-methyl-2,2,2-Trifluoracetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
bp
53 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro
SMILES string
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
InChI key
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128325M7891N1138
description
98%
description
98%
description
BioReagent, for silylations, LiChropur™
description
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
53 °C/30 mmHg (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
-
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
amine, fluoro
functional group
hydroxyl, amine
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.8 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)