365629
(S,S)-(+)-Tetrandrin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +285°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
219-222 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable