Fortfahren mit
SML3048
Tetrandrin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1β)-6,6′,7,12-Tetramethoxy-2,2′-dimethylberbaman
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H42N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
InChI
1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
InChI key
WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetrandrine is bisbenzylisoquinoline alkaloid extracted from isolated from Stephania tetrandra S Moore that exhibits numerous pharmacological activities including anti-cancer, anti-inflammatory, negative ionotropic and chronotropic effects on myocardium, immunologic and antiallergenic effects. It has been used for treatment of tuberculosis, hyperglycemia, malaria, cancer and fever. Tetrandrine is potent calcium channel blocker. Tetrandrine targets multiple signaling pathways controlling cell cycle, apoptosis. Tetrandrine is an inhibitor of efflux pumps that reversed the clarithromycin resistance phenotype of some Mycobacterium avium complex clinical isolates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2695PHL89321SML1269
Tetrandrin phyproof® Reference Substance
PHL89321
Tetrandrin
form
powder
form
solid
form
crystals
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrandrin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)