Fortfahren mit
96669
7-Diethylamino-3-(4-Maleimidophenyl)-4-Methylcumarin
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE)
Synonym(e):
1-{4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-phenyl}-1H-pyrrol-2,5-dion, CPM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescence probe for glutathione for intact cells; specific advantages: only thio derivative fluoresces, high quantum yield and good Stokes shift
Biochem/physiol Actions
Für die Überwachung der Thiolfreisetzung, die Quantifizierung von Thiol in Mikroplatten- Reaktionen und zur Unterscheidung wuchernder Krebszellen durch Kernproteinfärbung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1484802409UC283
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)