Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,10 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder or chunks, solid
composition
Cu, 17.0-19.0% EDTA titration
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Cu/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
SEKCXMNFUDONGJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- A precursor in the trifluoroacetate metal-organic deposition process for fabricating YBa₂Cu₃O₇₋y (YBCO) coated conductors, contributing to high critical current density and improved film quality.
- A metal-organic precursor in photo deposition processes to synthesize metastable Ag–Cu alloy thin films under ambient conditions, for catalyzing the CO2 reduction reaction.
- A copper catalyst in asymmetric aminative ring-opening reactions of tetrasubstituted donor–acceptor cyclopropanes, enabling the high yield and high enantioselective synthesis of α-tertiary amines.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description ≥99.9% trace metals basis | description 97% |
| form solid, powder or chunks | form powder | form powder |
| composition Cu, 17.0-19.0% EDTA titration | composition - | composition - |
| mp 252 °C (dec.) (lit.) | mp 284-288 °C (dec.) (lit.) | mp 284-288 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst | reaction suitability core: copper | reaction suitability reagent type: catalyst, core: copper |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
149-11-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?