Wichtige Dokumente
361666
4-Heptyloxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146 °C (lit.)
Übergangstemp.
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
SMILES String
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?