Merck
349747
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenoxy)-essigsäure-ethylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
Anwendung
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)