Merck
130052
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyrrolcarboxaldehyd
98%
Größe auswählen
5 G
€ 74,80
25 G
€ 195,00
€ 74,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 74,80
25 G
€ 195,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
Beilstein:
107811
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 74,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
bp
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
InChIKey
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde was used to prepare 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acid[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yu Luo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5048-5055 (2010-07-20)
A series of novel benzimidazole derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity and cytotoxicity in the HepG2.2.15 cell line. The preliminary SAR was discussed. Compound 12a, with IC50<0.41 microM and SI>81.2, was the most promising