Wichtige Dokumente
349615
2,2-Diethoxypropionitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?