Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 234,00 € 175,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-937-4
Beilstein/REAXYS Number:
1869970
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
€ 175,50
Listenpreis€ 234,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0%
form
solid
mp
97-98 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI key
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥97.0% | description ACS reagent, 95.0-98.0% |
| assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (T), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% | assay 95.0-98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder or crystals | form liquid |
| mp 97-98 °C (lit.) | mp - | mp 45-50 °C | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?