Wichtige Dokumente
347744
5-Phenyl-1H-tetrazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
216 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
InChIKey
MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?