Wichtige Dokumente
346373
Thioxanthon-3-carbonsäureamid-S,S-dioxid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
290-292 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
InChIKey
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)