Wichtige Dokumente
343595
Methyl-trans-2-methyl-2-pentenoat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
46-47 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC\C=C(/C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/b6-5+
InChIKey
SRORRGMOEUTSDV-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?