Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906914
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
mp
59-61 °C
functional group
ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Other Notes
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
; DA-cycloadditions
; DA-cycloadditions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?