Merck
339962
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethyl-2-hydroxy-pyrimidin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
InChIKey
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)