Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,40 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 715,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Application
- Effektive Oxidationskatalyse: Oxone wird als terminales Oxidationsmittel verwendet, um die Oxidation von Benzyl- und Alkan-C-H-Bindungen unter Phasentransferbedingungen zu verbessern. Diese Anwendung unterstreicht seine Rolle bei der Verbesserung von Oxidationsreaktionen in der organischen Chemie (Cui et al., 2011).
- Studien zu Wasserstoffbrückenbindungen: In Studien wurden die Interaktion von Tetra-n-Butylammoniumhydrogensulfat mit protischen Säuren untersucht und Einblicke in die durch Wasserstoffbrückenbindungen kontrollierte Adduktbildung gewonnen, die für molekulare Erkennungsprozesse in der chemischen Industrie entscheidend ist (Zakavi et al., 2010).
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 167 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 173 °C
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 97% | assay 97% | assay ≥99.0% (T) |
| form crystals | form crystals | form solid | form crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 168-174 °C | mp 169-171 °C (lit.) | mp 169-171 °C (lit.) | mp 171-174 °C |
| pH 1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup