Merck
335592
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
97%
Synonym(e):
α,α,α,6-Tetrafluor-o-tolunitril
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H3(F)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cccc(c1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
InChIKey
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)