Wichtige Dokumente
326178
1-Chlorcarbonyl-1-methylethylacetat
95%
Synonym(e):
α-Acetoxy-isobuttersäurechlorid, 2-Acetoxy-2-methyl-propionsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
55-56 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
InChIKey
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)