Merck
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-acetat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
Größe auswählen
1 G
€ 136,00
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 136,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.09 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)