432105
Scandium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium trifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: scandium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.