Merck
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-chlorid Hydrat
99.9%
Synonym(e):
Scandium trichloride hydrate
Größe auswählen
1 G
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 176,00
About This Item
Lineare Formel:
ScCl3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.31 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9%
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 5-7
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated