324787
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid
99%
Synonym(e):
Tresylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
64-67 °C/45 mmHg (lit.)
Dichte
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2ClF3O2S/c3-9(7,8)1-2(4,5)6/h1H2
InChIKey
CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter