Merck
324485
Sigma-Aldrich
Dichlormethyldiisopropoxyboran
97%
Synonym(e):
Diisopropyl-(dichlormethyl)-borat
About This Item
Lineare Formel:
Cl2CHB[OCH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OB(OC(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H15BCl2O2/c1-5(2)11-8(7(9)10)12-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
XHOSKSMGPJTTSE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Formation of carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds
  • Solid phase synthesis of aminoboronic acids as potent inhibitors of the hepatitis C virus NS3 proteinase
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallics, 5, 1465-1465 (1986)