Merck
319864
Sigma-Aldrich
α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CF3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
64-65 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
InChIKey
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter