Merck
323233
Sigma-Aldrich
Oxalylbromid -Lösung
2.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Ethanedioyl dibromide solution, NSC 96957
About This Item
Lineare Formel:
BrCOCOBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
2.0 M in methylene chloride
Dichte
1.517 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl bromide
SMILES String
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
InChIKey
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)