Merck
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluor-3,5-dimethoxybenzol
98%
Größe auswählen
5 G
€ 81,10
€ 81,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 81,10
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 81,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
88 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)