Merck
318213
Sigma-Aldrich
Sorbitan-monolaurat
Synonym(e):
Span® 20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.46
Beilstein:
8355657
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChIKey
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Rechtliche Hinweise
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)