Merck
317551
Sigma-Aldrich
1,3-Propandiol-di-p-tosylat
98%
Synonym(e):
Trimethylenglykol-di-p-tosylat
Größe auswählen
25 G
€ 56,80
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 56,80
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3(CH2)3O3SC6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16(9-5-14)24(18,19)22-12-3-13-23-25(20,21)17-10-6-15(2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
InChIKey
ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(3), 466-472 (2016-10-30)
The cerebral adenosine A
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(15), 6765-6780 (2014-07-26)
Cerebral adenosine A2A receptors (A2ARs) are attractive therapeutic targets for the treatment of neurodegenerative and psychiatric disorders. We developed high affinity and selective compound 8 (SCH442416) analogs as in vivo probes for A2ARs using PET. We observed the A2AR-mediated accumulation