Merck
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-α-Propylbenzylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
2043698
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
bp
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
InChIKey
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)