132705
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
90-92 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
InChIKey
PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter