Merck
316636
Sigma-Aldrich
Kaliumfluorid auf Calciumfluorid
About This Item
Lineare Formel:
KF · (CaF2)/x
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Konzentration
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)