Merck
316520
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-2-Amino-3-methoxy-1-phenyl-1-propanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]18/D +25°, c = 10.6 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
SMILES String
COC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-13-7-9(11)10(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10,12H,7,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
SNTCCWUWWYWRLN-UWVGGRQHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)