Fortfahren mit
708917
(2-Methoxyethyl)methylamin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
€ 166,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 166,50
Listenpreis€ 222,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.401
density
0.820 g/mL at 25 °C
functional group
amine, ether
SMILES string
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
632929709336644595
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
density
0.820 g/mL at 25 °C
density
0.98 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.401
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524
refractive index
-
functional group
amine, ether
functional group
amine, thioether
functional group
amine
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.1 °F - closed cup
flash_point_c
1.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)