P1525
trans-Platin(II)diammindichlorid
Synonym(e):
trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves