Wichtige Dokumente
311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophen
99%
Synonym(e):
α-Terthienyl, 2,5-Di-(2-thienyl)-thiophen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
InChIKey
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)