Merck
310891
Sigma-Aldrich
10-Brom-1-decanol
technical grade, 90%
Synonym(e):
Decamethylenbromhydrin
Größe auswählen
5 G
€ 106,00
€ 106,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 106,00
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.18
Beilstein:
1738593
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 106,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
InChIKey
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
10-Bromo-1-decanol was used in the synthesis of (11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella).[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(12), 2727-2730 (2009-12-08)
(11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella), was synthesized from commercially available 10-bromo-1-decanol in a 27% overall yield (8 steps). The synthesis was achieved by using 10-iododecanal, trimethylsilylacetylene and (Z)-1-bromo-1-butene as the key building blocks, employing