Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)9OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737525
Assay:
95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
bp
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
InChI key
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?