Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)11OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-554-3
Beilstein/REAXYS Number:
1741180
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
165-170 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI key
XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description ≥97% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥97% | assay 98% |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 165-170 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp 103-104 °C/3 mmHg (lit.) |
| form solid | form liquid | form - |
| mp 46-49 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Brom-1-undecanol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?