Wichtige Dokumente
30740
Dehydracetsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexensäure-δ-lacton, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyron
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChIKey
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?