Wichtige Dokumente
306851
2-Brom-2-methylpropionsäure
98%
Synonym(e):
α-Bromisobuttersäure, 2-Brom-2-methyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
198-200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(2,5)3(6)7/h1-2H3,(H,6,7)
InChIKey
XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?